Stampa…
1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
Stabilization: stabilised with Kerobit®
354730025 354730100
ACRO354730025EA 301 EUR
ACRO354730025 ACRO354730100
1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabilizzato
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Formula: C₆H₉NO
Peso molecolare: 111.1418 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 13…14 °C
Densità: 1.043 g/cm³
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003197
CAS Number: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine)
Pyrrolidone ≤0.2 %