Stampa…
Acido solforico 95-98% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
0499-100MLEA 70 EUR
0499-100ML 0499-500ML
Acido solforico 95-98% ACS
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: ∼335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Visualizza i codici
Ammonium <0.0002%
Arsenic ≤0.01 ppm
Chloride ≤0.00002%
Colour (APHA) ≤10
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0001%
Iron ≤0.00002%
Mercury ≤5 ppb
Nitrate ≤0.00005%
Purity 95 – 98%
Residue on Ignition ≤0.0005%
Substances Reducing Permanganate ≤0.0002%