Stampa…
Incubatori con o senza convezione forzata, serie BD e BF
Fornitore: Binder
9010-0073 9010-0187 9010-0241
390-6034EA 5501 EUR
390-6034 390-6146 390-0009
Incubatori con o senza convezione forzata, serie BD e BF
Incubatori Incubatori standard
Questi incubatori con camera di preriscaldamento con controllo elettronico APT.line™ sono disponibili in due versioni, da scegliere in base all'applicazione: la serie BD con convezione naturale per tutte le applicazioni standard e la serie BF con convezione forzata per applicazioni con carichi elevati.
  • Sicurezza aggiuntiva garantita dalla disinfezione a 100 °C e funzionamento semplice
  • Controller DS con timer integrato da 0 a 99 ore (serie BD), controller MS con diverse funzioni temporizzate, ad esempio con ritardo alla diseccitazione (Delay OFF) e ritardo all'eccitazione (Delay ON) (serie BF)
  • Elevato grado di precisione della temperatura e recupero rapido dopo l'apertura dello sportello (serie BF)
  • Velocità della ventola regolabile (serie BF)
Il vantaggio offerto dalla serie BF a convezione forzata si basa sulla distribuzione estremamente precisa della temperatura all'interno dell'incubatore, e sul rapido recupero della temperatura rapido in seguito all'apertura dello sportello. Gli incubatori APT.line™ offrono la massima precisione della temperatura e soddisfano tutti i requisiti per condizioni di incubazione uniformi e riproducibili. L'ampio range di temperatura e le elevate prestazioni dell'apparecchiatura rendono le serie BD e BF adatte per tutte le attività di incubazione per la ricerca, la produzione e le analisi di controllo qualità. Le unità fino a 115 litri possono essere impilate l'una sull'altra per risparmiare spazio. Incubatori semplici da pulire: pulizia senza residui dell'intera camera interna e sportello interno in vetro.
Tutti i modelli sono dotati di un dispositivo indipendente di sicurezza regolabile per temperatura di classe 3.1 con allarme visivo, per proteggere campioni e incubatore e di un dispositivo di ventilazione regolabile tramite condotto di scarico posteriore di Ø 50 mm con aletta di ventilazione e cursore di ventilazione anteriore. Le serie BD e BF sono dotate di interfaccia RS422 per il software di comunicazione (opzionale). Sulla serie BF l'interfaccia può essere collegata in uscita su una stampante tramite interfaccia RS232/RS422 accessorio.
Informazioni per l'ordine: Forniti con due ripiani cromati e certificato di analisi Binder. Possibilità di calibrazioni e validazioni. Per ulteriori dettagli, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.