Stampa…
Hand cleansing pastes, Super Plum
Fornitore: Plum Safety
1043 1018 1015
PLUM1043EA 133 EUR
PLUM1043 115-1369 115-1368
Hand cleansing pastes, Super Plum
Cura della pelle Saponi e detergenti per la pelle
Mild hand cleansing paste based on vegetable oils. Effectively but gently removes oil, oily dirt, printing inks and other ordinary dirt.
  • Without solvents
  • To be applied on wet hands
  • For dispenser systems MP2000
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904