Stampa…
Berretto di protezione, Bump Cap™ S19
Fornitore: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S19Y S19G S19O S19R S19W S19B
111-0964EA 9.96 EUR
111-0964 111-0960 111-0961 111-0962 111-0963 111-0959
Berretto di protezione, Bump Cap™ S19
Elmetti Berretti bombati
Questo berretto in polietilene è ideale per l'uso nell'industria alimentare e in altre aree in cui non sono consentiti materiali in tessuto per motivi di igiene e in cui è richiesta la sterilità.
  • Con bardatura interna in plastica a tre punti di ancoraggio
  • Fascia antisudore in PVC, archetto in LDPE e interni lavabili e sostituibili
  • Leggero e resistente
  • Rivestimento esterno facilmente lavabile
Misura: da 54 a 59 cm
Peso: 195 g
Certificazioni: BS EN 812: 1997; emendamento n. 1 (2001) con contrassegno CE