Stampa…
Tute resistenti ai prodotti chimici, Botlek
Fornitore: SIOEN
5996/J40/L 5996/J40/M 5996/J40/1XL 5996/J40/2XL 5996/J40/3XL 5996/J40/S
113-5955EA 85.4 EUR
113-5955 113-5956 113-5952 113-5953 113-5954 113-7128
Tute resistenti ai prodotti chimici, Botlek
Abbigliamento da lavoro
Questa tuta non foderata è realizzata in Chemtex®, un tessuto in poliestere resistente rivestito in PVC su ambo i lati. Questo materiale garantisce la protezione da diversi tipi di prodotti chimici.
  • Impermeabili e antivento, antistrappo, estremamente resistenti
  • Cuciture saldate ad alta frequenza
  • Cappuccio fisso, con chiusura a zip coperta da doppia patta con bottoni automatici
  • Maniche a raglan
Colore: verde
Peso: 360 g/m²
EN 465, ENV 343 (3-1)
Certificazioni: EN 14605:2005 + A1 : 2009 (Type 4), EN 343 (4-1-X), EN ISO 13688