Stampa…
Elmetti di protezione, 1100
Fornitore: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S01EYC S01EBRC S01EYRC S01BA S01WA S01YA S01CBC
111-0854EA 0 EUR
111-0854 111-1675 CENUS01EYRC 111-1502 111-1512 111-1513 111-1616
Elmetti di protezione, 1100
Elmetti Elmetti di sicurezza
Elmetto di protezione con guscio in polietilene ad alta densità (HDPE). Per l'uso nei settori dell'edilizia e in applicazioni industriali.
  • Con bardatura interna in LDPE a sei punti di ancoraggio
  • Protezione delle orecchie, visiere protettive e sottogola disponibili come accessori
Dimensioni: 510 – 630 mm
Peso: 375 g
EN 397, 440 V, –10 °C, lateral deformation (LD), molten metal (MM)
Certificazioni: EN 397, 440 V, –10 °C, deformazione laterale (LD), metallo fuso (MM)