Stampa…
Sabbia, Crystalline 0,1-0,5 mm, washed, calcinated
Fornitore: GERBER FUNKE
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
5460 5461 5462 5464
GERB5460EA 18.3 EUR
GERB5460 GERB5461 GERB5462 GERB5464
Sabbia, Crystalline 0,1-0,5 mm, washed, calcinated
Sabbia
Crystalline, calcined quality.
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di fusione: 1700
Densità: 2.6
MDL Number: MFCD02100519
CAS Number: 7631-86-9