Stampa…
VWR®, Sottoguanti
Fornitore: VWR Collection
112-1898EA 17 EUR
112-1898 112-1899 112-1900 112-1904 112-1905 112-1910 112-1915 112-1917 112-4326
VWR®, Sottoguanti
Guanti
Fodere per guanti di lunga durata e riutilizzabili realizzate in 100% nylon, compatibili con i severi requisiti delle camere bianche e utilizzabili come guanti interni. Basso rilascio di fibre.
  • Riduce la traspirazione e assorbe l'umidità durante periodi di uso prolungato
  • Previene le irritazioni cutanee senza diminuire la sensibilità tattile
  • Limitano l'usura e la rottura, aumentando così la durata dei guanti
  • Prelavate, non si restringono durante il lavaggio
Peso base: 21,5 g/coppia ±10%
Spessore: 2 mm ±10%
Resistenza della superficie: 1×10⁹ ±10% ohm/m²
Used glove liners can be recycled after use using the Recycling solution for disposable gloves, Zero Waste Box™from TerraCycle.