Stampa…
tert-Butyl isocyanide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: t-Butylisocyanide
403600010 403600050
ACRO403600010EA 41.3 EUR
ACRO403600010 ACRO403600050
tert-Butyl isocyanide 97%
tert-Butyl isocyanide
Formula: C₅H₉N
Peso molecolare: 83,13 g/mol
Punto di ebollizione: 91 °C
Densità: 0,73 g/cm³
Flash Pt: –2 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000002
CAS Number: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
UN: 1992
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %