Tampone, soluzione PBS (fosfato salino), ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Formulazione di Dulbecco.
- DNAsi, RNAsi o proteasi non rilevati
137,7 mM sodio cloruro, 2,7 mM potassio cloruro, 9,55 mM tampone fosfato.
pH @ 25 °C: 7,1 - 7,7