Stampa…
3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-thiol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15242.06 A15242.14 A15242.22
A15242.06EA 28.6 EUR
A15242.06 A15242.14 A15242.22
3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-thiol ≥98%
3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-thiol
Purity: 98+% CAS No.: 16691-43-3 Molecular Formula: C2H4N4S Formula Weight: 116.15 Odour: Odourless Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 112404 MDL No.: MFCD00005231
Formula: C₂H₄N₄S
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005231
CAS Number: 16691-43-3
EINECS: 240-735-6