Stampa…
Igromicina B, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Pericolo
Synonyms: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
400051-1 400051-5
400051-1EA 316 EUR
400051-1 400051-5
Igromicina B, Millipore®
Hygromycin B
Formula: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Peso molecolare: 527,5 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06795479
CAS Number: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 3462
ADR: 6.1,I