Ampicillina sale sodico
Fornitore: PanReac AppliChem
|
Pericolo
|
Synonyms:
D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
Formula:
C₁₆H₁₈N₃NaO₄S Peso molecolare: 371.39 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00064313 CAS Number: 69-52-3 EINECS: 200-708-1 |