Stampa…
Ampicillina sale sodico 91.0-102.0%, BioChemica®
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
A0839.0010EA 41.4 EUR
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
Ampicillina sale sodico 91.0-102.0%, BioChemica®
Ampicillin sodium salt
Formula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Punto di fusione: 212…215 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064313
CAS Number: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Visualizza i codici
Assay (HPLC) 91.0 - 102.0 %
α20°C/D; 0.2 %, H2O +258° - +287°
pH (10 %; H2O; 20°C) 8.0 - 10.0
Heavy metals max. 0.002 %
Water (K.F.) max. 2 %