5-Bromo-1,4-benzodioxane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 58328-39-5
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Refractive Index: 1.5955
Formula:
C₈H₇BrO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095029 CAS Number: 58328-39-5 |