Stampa…
6-Amino-1,4-benzodioxane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine, 1,4-Benzodioxan-6-amine
185780500 185780050 185782500
ACRO185780500EA 153 EUR
ACRO185780500 ACRO185780050 ACRO185782500
6-Amino-1,4-benzodioxane 99%
6-Amino-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,17 g/mol
Densità: 1,23 g/cm³
Flash Pt: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006824
CAS Number: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to dark brown Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5970 to 1.6010 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 94.0 to 106.0 %