Stampa…
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 500,000 ≥98%, Ultra Pure Grade
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Dextran sulphate sodium from Dextran
0198-250GEA 985 EUR
0198-250G 0198-50G 0198-2.5KG
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 500,000 ≥98%, Ultra Pure Grade
Dextran sulphate sodium salt
Utilizzati per la rilevazione di DNA o RNA nelle procedure di ibridazione degli acidi nucleici. Esso esclude efficacemente le sonde dalla soluzione, accelerando la velocità di annealing.
Formula: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00081551
CAS Number: 9011-18-1
Visualizza i codici
DNasi Assente
Metalli pesanti = 0.005 %
RNasi Assente
Ferro = 0.001 %
Perdita per essiccamento = 10 %
pH (1%, Acqua) @25 °C 6.4 - 8
Proteasi Assente
Purezza 98 %