Stampa…
Fenolo : Cloroformio : Alcol amilico (25:24:1) (v/v/v) ≥99.0%, Biotechnology Grade for biotechnology 1 Phase
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Carbolic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid
K169-100MLEA 177 EUR
K169-100ML K169-400ML
Fenolo : Cloroformio : Alcol amilico (25:24:1) (v/v/v) ≥99.0%, Biotechnology Grade for biotechnology 1 Phase
Fenolo : Cloroformio : Alcol amilico
Soluzione monofase pronto all' uso che non deve essere equilibrata con una soluzione tampone di purificazione. Premiscelato con alcol isoamilico (25:24:1).
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133763
CAS Number: 136112-00-0
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Visualizza i codici
Conducibilità (50%, Acqua)@ 25 °C 250 - 330 uS
pH (50%, Acqua)@ 25 °C 8.05 - 8.35