Stampa…
Fenolo 99% ≥99% saturated with buffer per biotecnologie, buffered
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
0945-100MLEA 85.9 EUR
0945-100ML 0945-400ML
Fenolo 99% ≥99% saturated with buffer per biotecnologie, buffered
Fenolo
Confezionato a pH 6.6 , questa miscela è fornita di un tampone alcalino supplementare che consente di aumentare facilmente il pH a 7,9 per la purificazione del DNA .
Formula: C₆H₅OH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002143
CAS Number: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Abs.@ 330nm = 0.2
Abs.@ 405nm = 0.1
Abs.@ 510nm = 0.1
pH (tampone) @ 25 °C 7.7 - 8.1
Purezza = 99 %