Stampa…
TBE (Tris-Borato-EDTA) tampone
Fornitore: VWR Chemicals
0478-2PKEA 90.7 EUR
0478-2PK 0478-40L 0658-4L J885-1L J885-4L 0658-1L 0658-20L 0658-5L J885-5L
TBE (Tris-Borato-EDTA) tampone
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi per corse di gel
TBE è ottimizzato per le tecniche di elettroforesi impiegando acrilammide e agarosio. I tamponi sono disponibili come concentrato liquido o Ready-Pack™ (un sacchetto contenente materiale sufficiente per preparare 1 L di 10X concentrato).
  • Alta capacità tampone
  • Elevata resistenza ionica
  • Permette l'esecuzione di elettroforesi estesa senza ricircolo di tamponi
  • Le opzioni di confezionamento riducono al minimo la pesatura e la miscelazione
La soluzione (1X) contiene 0,089 M Tris base, 0,089 M borato e 0,002 M EDTA sale disodico diidrato con un pH finale di 8,3.
Attenzione: *Note: TBE has a tendency to precipitate over time. If this occurs, redissolve in solution.