Stampa…
Rack per provette, Origami TubeRack
Fornitore: TENAK
TE50510 TE50530 TE50550
211-0387EA 39.5 EUR
211-0387 211-0388 211-0389
Rack per provette, Origami TubeRack
Rack Rastrelliere per tubi
In PP
  • Altezza regolabile per un'estrema versatilità per un'ampia gamma di provette
  • Griglia alfanumerica per una facile individuazione dei campioni
  • Utilizzabile per conservare i campioni da -45 °C a 60 °C
Un design innovativo fornito con confezione piatta per ridurre i costi di spedizione e lo spazio di stoccaggio. Montaggio semplice.