Stampa…
Tampone Tris-Acetato-EDTA (TAE)
Fornitore: VWR Chemicals
K915-1.6LEA 207 EUR
K915-1.6L K915-4L K915-5L
Tampone Tris-Acetato-EDTA (TAE)
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi per corse di gel
TAE è un tampone ampiamente utilizzato per applicazioni di elettroforesi su gel di agarosio che richiedono alta risoluzione e separazione di DNA a doppio filamento di elevato peso molecolare. Rispetto al tampone TBE, il tampone TAE è maggiormente compatibile con le procedure di manipolazione su gel e recupero di bande.
  • Ideale per recupero DNA e manipolazioni su gel
  • Bassa forza ionica
  • Migliore risoluzione di grandi frammenti di DNA (>12 kb DNA)
  • Pratiche opzioni di formato per ridurre al minimo peso e miscelazione
Composizione del tampone TAE (1X): Tris-Acetato a 0,04 M; EDTA a 0,001 M; pH finale 8,0