Stampa…
Vetrini con concavità
Fornitore: MARIENFELD
1320000 1320202 1320002 1320102
631-9475EA 23.2 EUR
631-9475 630-1613 630-1611 630-1612
Vetrini con concavità
Vetrini Diapositive per cavità
Soda-lime glass of hydrolytic class 3 cavity slides.
Cavità accuratamente smerigliate e lucidate per applicazioni di diagnostica in vitro (IVD).
Profondità pozzetto: 0,6 - 0,8 mm
Certificazioni: IVD 98/79/EC