Stampa…
Tampone Tris-glicina, concentrato 10X, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
0307-4LEA 300 EUR
0307-4L 0307-1L 0307-5L
Tampone Tris-glicina, concentrato 10X, ultrapuro
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi per corse di gel
Tamponi di corsa per elettroforesi su gel 1-D e 2-D delle proteine.
  • Soluzioni concentrate con scelta di opzioni di confezionamento.
Una soluzioni di lavoro 1X contenente base Tris a 0,025 M e glicina a 0,192 M.