S-Methylisothiouronium sulphate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 867-44-7
Molecular Formula: C4H12N4S2.H2SO4
Formula Weight: 278.38
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 3917217
Formula:
C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄ Punto di fusione: ∼ 235 °C (dec.) Densità: 1,28 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013055 CAS Number: 867-44-7 EINECS: 212-759-7 |