2-(Tributylstannyl)pyridine tech. 80%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Purity: 80%
CAS No.: 17997-47-6
Molecular Formula: C17H31NSn
Formula Weight: 368.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 130-132°/0.8mm
Beilstein Reference: 479329
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00052052
Formula:
C₁₇H₃₁NSn Peso molecolare: 368,15 g/mol Punto di ebollizione: 130…132 °C (0,8 mmHg) Densità: 1,15 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00052052 CAS Number: 17997-47-6 UN: 2788 ADR: 6.1,III |