3-Thienylacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6964-21-2
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 129°/2.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005473
Formula:
C₆H₆O₂S Punto di ebollizione: 129 °C (2,5 mmHg) Punto di fusione: 77…81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005473 CAS Number: 6964-21-2 EINECS: 230-166-1 UN: 3261 ADR: 8,III |