Stampa…
3-Thienylacetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
205370100 205370500
ACRO205370100EA 86.3 EUR
ACRO205370100 ACRO205370500
3-Thienylacetic acid 98%
3-Thienylacetic acid
Formula: C₆H₆O₂S
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005473
CAS Number: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %