2-Thienylacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1918-77-0
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 160°/22mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005458
Formula:
C₆H₆O₂S Punto di ebollizione: 160 °C (22 mmHg) Punto di fusione: 61…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005458 CAS Number: 1918-77-0 EINECS: 217-639-8 UN: 3261 ADR: 8,III |