Stampa…
2-Thienylacetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
187730250 187731000 187730050
ACRO187730250EA 62.4 EUR
ACRO187730250 ACRO187731000 ACRO187730050
2-Thienylacetic acid 98%
2-Thienylacetic acid
Formula: C₆H₆O₂S
Punto di ebollizione: 160 °C (22 mmHg)
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005458
CAS Number: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥88 %
Specific optical rotation +13.0° to +17.0° (20 °C, 589 nm) (neat)