Stampa…
Cyanamide 98 Stabilised
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L03744.06 L03744.14 L03744.22
L03744.06EA 30.2 EUR
L03744.06 L03744.14 L03744.22
Cyanamide 98 Stabilised
Cyanamide
Stabilized
Purity: 98+% CAS No.: 420-04-2 Molecular Formula: CH2N2 Formula Weight: 42.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 141°(285°F) Odour: Odourless pH: 3.5-4.2 Melting Point: 43-47° Boiling Point: 132-138°/12mm Beilstein Reference: 1732569 Merck Reference: 14,2684 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00007572
Formula: CH₂N₂
Peso molecolare: 42.04 g/mol
Punto di ebollizione: 132…138 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 43…47 °C
Densità: 1.282
Flash Pt: 141 °C (285 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007572
CAS Number: 420-04-2
EINECS: 206-992-3
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 14,2684