Stampa…
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
377655000 377650025
ACRO377655000EA 85.1 EUR
ACRO377655000 ACRO377650025
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate 95%
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate
Formula: C₅H₅NO₂·H₂O
Punto di fusione: 144…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201862
CAS Number: 336100-46-0
Visualizza i codici
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 %
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH ≥94 %