Stampa…
Abietic acid 85%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
173131000 173130250
ACRO173131000EA 149 EUR
ACRO173131000 ACRO173130250
Abietic acid 85%
Abietic acid
Formula: C₂₀H₃₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03423567
CAS Number: 514-10-3
EINECS: 208-178-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Free fructose, glucose,sucrose ≤5 %