Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 84-80-0
Molecular Formula: C31H46O2
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₃₁H₄₆O₂ Punto di ebollizione: ∼140 °C (0,001 m) Punto di fusione: ∼–20 °C Densità: 0,984 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00214063 CAS Number: 84-80-0 EINECS: 201-564-2 Merck Index: 14,7380 |