DL-Menthol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 89-78-1
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4615
Odour: Sweet
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 212-216°
Beilstein Reference: 3194263
Merck Reference: 14,5837
MDL No.: MFCD00001484
Formula:
C₁₀H₂₀O Punto di ebollizione: 212…216 °C Punto di fusione: 33…36 °C Densità: 0,890 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001484 CAS Number: 89-78-1 EINECS: 201-939-0 Merck Index: 14,5837 |