Stampa…
(±)-Indoline-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Indoline-2-carboxylic acid
B25450.06 B25450.14
B25450.06EA 102 EUR
B25450.06 B25450.14
(±)-Indoline-2-carboxylic acid 95%
(±)-Indoline-2-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 78348-24-0 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: ca 168° dec. MDL No.: MFCD00010635
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,18 g/mol
Punto di fusione: ∼ 168 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010635
CAS Number: 78348-24-0
EINECS: 278-899-6