Stampa…
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
H31133.06 H31133.14 H31133.22
H31133.06EA 46.8 EUR
H31133.06 H31133.14 H31133.22
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
CAS No.: 128446-35-5 Melting Point: 305° MDL No.: MFCD00069372
Formula: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Punto di fusione: 305 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069372
CAS Number: 128446-35-5
EINECS: 420-920-1