Stampa…
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-Lactide
376850250 376851000
ACRO376850250EA 72.5 EUR
ACRO376850250 ACRO376851000
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 99%
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Formula: C₆H₈O₄
Peso molecolare: 144,13 g/mol
Punto di ebollizione: 138…142 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 122…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011685
CAS Number: 95-96-5
EINECS: 202-468-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %