Stampa…
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
A10790.06 A10790.14
A10790.06EA 161 EUR
A10790.06 A10790.14
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 43088-42-2 Molecular Formula: C8H11NO2S Formula Weight: 185.25 Melting Point: 79-83° Beilstein Reference: 1366073
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 185,25 g/mol
Punto di fusione: 79…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051669
CAS Number: 43088-42-2