Stampa…
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
214300100 214300500
ACRO214300100EA 52.2 EUR
ACRO214300100 ACRO214300500
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate 99%
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,19 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C (,1 mmHg)
Punto di fusione: 66…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009765
CAS Number: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 66 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %