Stampa…
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L10348.03 L10348.06
L10348.03EA 63.7 EUR
L10348.03 L10348.06
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene 95%
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Purity: 95% CAS No.: 52431-30-8 Molecular Formula: C4Br2N2O4S Formula Weight: 331.94 Melting Point: 134-137° Beilstein Reference: 218219
Formula: C₄Br₂N₂O₄S
Peso molecolare: 331,94 g/mol
Punto di fusione: 134…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015537
CAS Number: 52431-30-8