2-Iodo-5-nitropyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 28080-54-8
Molecular Formula: C5H3IN2O2
Formula Weight: 249.98
Melting Point: 163-168°
MDL No.: MFCD05863241
Formula:
C₅H₃IN₂O₂ Punto di fusione: 163…168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05863241 CAS Number: 28080-54-8 |