2-(Methylthio)nicotinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 74470-23-8
Molecular Formula: C7H7NO2S
Formula Weight: 169.20
Melting Point: 215-218°
Beilstein Reference: 4391503
Formula:
C₇H₇NO₂S Punto di fusione: 215…218 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010101 CAS Number: 74470-23-8 |