Stampa…
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
169860100 169860500
ACRO169860100EA 52.2 EUR
ACRO169860100 ACRO169860500
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 99%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Formula: C₁₄H₁₈N₂
Punto di ebollizione: 144…145 °C (5hPa)
Punto di fusione: 46…50 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003920
CAS Number: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige to pink or brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 50 °C
GC ≥98.5 %