Stampa…
1-Chloroisoquinoline 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L17831.03 L17831.06
L17831.03EA 33.4 EUR
L17831.03 L17831.06
1-Chloroisoquinoline 95%
1-Chloroisoquinoline
Purity: 95% CAS No.: 19493-44-8 Molecular Formula: C9H6ClN Formula Weight: 163.61 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 105-108°/4mm Beilstein Reference: 2996 MDL No.: MFCD00024134
Formula: C₉H₆ClN
Punto di ebollizione: 105…108 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 33…35 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024134
CAS Number: 19493-44-8