1,3-Dichloroisoquinoline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
382410010
382410050
ACRO382410010EA
76.9
EUR
ACRO382410010
ACRO382410050
1,3-Dichloroisoquinoline 97%
1,3-Dichloroisoquinoline
Formula:
C₉H₅Cl₂N Peso molecolare: 198,05 g/mol Punto di fusione: 120…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00034750 CAS Number: 7742-73-6 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 120 to 125 °C |
GC | ≥96.0 % |