4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2426-87-1
Molecular Formula: C15H14O3
Formula Weight: 242.27
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 213-215°/3.5mm
MDL No.: MFCD00003365
Formula:
C₁₅H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 213…215 °C (3,5 mmHg) Punto di fusione: 61…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003365 CAS Number: 2426-87-1 EINECS: 219-379-0 |