(S)-(+)-Prolinol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 23356-96-9
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4853
Melting Point: 42-44°
Boiling Point: 74-76°/2mm
Beilstein Reference: 79843
Optical Rotation: +31° (c=1 in toluene)
MDL No.: MFCD00005255
Formula:
C₅H₁₁NO Punto di ebollizione: 74…76 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 42…44 °C Densità: 1,025 Flash Pt: 86 °C (186 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005255 CAS Number: 23356-96-9 EINECS: 245-605-2 |