(R)-(-)-Prolinol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
Purity: 98+%
CAS No.: 68832-13-3
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4849
Boiling Point: 74-76°/2mm
Beilstein Reference: 1523669
Optical Rotation: -31° (c=1 in toluene)
MDL No.: MFCD00064321
Formula:
C₅H₁₁NO Peso molecolare: 101,1 g/mol Punto di ebollizione: 74…76 °C (2 mmHg) Densità: 1,025 Flash Pt: 86 °C (186 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064321 CAS Number: 68832-13-3 |